1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951600-1G OR951600-250MG
APOSOR951600-1GEA 96.4 EUR
APOSOR951600-1G APOSOR951600-250MG
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06655358
CAS nummer: 135417-65-1