N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951624-1G OR951624-5G
APOSOR951624-1GEA 146 EUR
APOSOR951624-1G APOSOR951624-5G
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine
Formule: C₇H₁₁NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04478205
CAS nummer: 58255-25-7