Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951639-1G OR951639-5G
APOSOR951639-1GEA 29.2 EUR
APOSOR951639-1G APOSOR951639-5G
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate
Formule: C₉H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01546796
CAS nummer: 33842-16-9