3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951656-100MG OR951656-1G OR951656-250MG
APOSOR951656-100MGEA 146 EUR
APOSOR951656-100MG APOSOR951656-1G APOSOR951656-250MG
3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
3-Amino-5-ethoxyisoxazole
Formule: C₅H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584669
CAS nummer: 32326-26-4