5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Methylthio)pyrimidin-5-ol
OR951682-1G OR951682-250MG
APOSOR951682-1GEA 274 EUR
APOSOR951682-1G APOSOR951682-250MG
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₆N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00223737
CAS nummer: 4874-33-3