5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951686-25G OR951686-5G
APOSOR951686-25GEA 594 EUR
APOSOR951686-25G APOSOR951686-5G
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₉H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01442588
CAS nummer: 84923-70-6