1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951716-1G OR951716-250MG
APOSOR951716-1GEA 636 EUR
APOSOR951716-1G APOSOR951716-250MG
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
1-Oxaspiro[2.5]octane
Formule: C₇H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022348
CAS nummer: 185-70-6