4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951730-1G OR951730-250MG
APOSOR951730-1GEA 869 EUR
APOSOR951730-1G APOSOR951730-250MG
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787027
CAS nummer: 2305-70-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable