2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951737-25G OR951737-5G OR951737-100G
APOSOR951737-25GEA 203 EUR
APOSOR951737-25G APOSOR951737-5G APOSOR951737-100G
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07357405
CAS nummer: 3139-05-7