5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR951833-1G OR951833-250MG
APOSOR951833-1GEA 570 EUR
APOSOR951833-1G APOSOR951833-250MG
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₀ClN
MW: 167.635 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08544277
CAS nummer: 73075-43-1