b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951852-1G OR951852-250MG
APOSOR951852-1GEA 874 EUR
APOSOR951852-1G APOSOR951852-250MG
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10034617
CAS nummer: 176035-15-7