5-Ethyl-2-pyridine alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951862-1G OR951862-250MG
APOSOR951862-1GEA 892 EUR
APOSOR951862-1G APOSOR951862-250MG
5-Ethyl-2-pyridine alcohol 95%
5-Ethyl-2-pyridine alcohol
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658539
CAS nummer: 53428-03-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable