2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951874-1G OR951874-250MG
APOSOR951874-1GEA 366 EUR
APOSOR951874-1G APOSOR951874-250MG
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Formule: C₉H₁₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13370835
CAS nummer: 1203188-22-0