N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951896-1G OR951896-25G OR951896-5G
APOSOR951896-1GEA 26.3 EUR
APOSOR951896-1G APOSOR951896-25G APOSOR951896-5G
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide
Formule: C₁₀H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040690
CAS nummer: 36065-27-7