N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(N'-Acetylhydrazino)-3-nitropyridine, Acetic acid N'-(3-nitropyridin-4-yl)hydrazide
OR9519-1G OR9519-5G
APOSOR9519-1GEA 134 EUR
APOSOR9519-1G APOSOR9519-5G
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Formule: C₇H₈N₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00956008
CAS nummer: 31481-85-3