5-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951924-1G OR951924-250MG
APOSOR951924-1GEA 651 EUR
APOSOR951924-1G APOSOR951924-250MG
5-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
5-Nitroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110268
CAS nummer: 6938-27-8