5-Phenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951934-1G OR951934-250MG
APOSOR951934-1GEA 497 EUR
APOSOR951934-1G APOSOR951934-250MG
5-Phenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione 98%
5-Phenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801865
CAS nummer: 15761-83-8