6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951953-1G OR951953-250MG
APOSOR951953-1GEA 957 EUR
APOSOR951953-1G APOSOR951953-250MG
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₇H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11616599
CAS nummer: 570416-36-3