2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 1,4-Benzodioxan-6-carboxylate
OR951985-25G OR951985-5G
APOSOR951985-25GEA 458 EUR
APOSOR951985-25G APOSOR951985-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01544907
CAS nummer: 20197-75-5