Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952006-100G OR952006-25G OR952006-5G
APOSOR952006-100GEA 723 EUR
APOSOR952006-100G APOSOR952006-25G APOSOR952006-5G
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol 95%
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol
Formule: C₆H₄N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040452
CAS nummer: 14080-55-8