Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952079-1G OR952079-5G
APOSOR952079-1GEA 169 EUR
APOSOR952079-1G APOSOR952079-5G
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085971
CAS nummer: 200350-18-1