4-Methoxybutanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952214-1G OR952214-250MG
APOSOR952214-1GEA 701 EUR
APOSOR952214-1G APOSOR952214-250MG
4-Methoxybutanoic acid 95%
4-Methoxybutanoic acid
Formule: C₅H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00029855
CAS nummer: 29006-02-8