2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952229-100MG OR952229-250MG
APOSOR952229-100MGEA 292 EUR
APOSOR952229-100MG APOSOR952229-250MG
2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
2-Ethynyl-cyclopentanol
Formule: C₇H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375237
CAS nummer: 22022-30-6