1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952242-1G OR952242-250MG OR952242-5G
APOSOR952242-1GEA 90.6 EUR
APOSOR952242-1G APOSOR952242-250MG APOSOR952242-5G
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene
Formule: C₁₁H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527519
CAS nummer: 33733-83-4