3-(Methoxymethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952259-10G OR952259-1G OR952259-5G
APOSOR952259-10GEA 723 EUR
APOSOR952259-10G APOSOR952259-1G APOSOR952259-5G
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
3-(Methoxymethyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06804494
CAS nummer: 53473-83-9