2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9523-1G OR9523-5G OR9523-25G
APOSOR9523-1GEA 87.6 EUR
APOSOR9523-1G APOSOR9523-5G APOSOR9523-25G
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Formule: C₅H₅N₅O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00224331
CAS nummer: 34981-11-8