6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952331-1G OR952331-250MG
APOSOR952331-1GEA 101 EUR
APOSOR952331-1G APOSOR952331-250MG
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₇H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16871334
CAS nummer: 1161737-33-2