N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952455-1G OR952455-5G
APOSOR952455-1GEA 180 EUR
APOSOR952455-1G APOSOR952455-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine
Formule: C₈H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11184481
CAS nummer: 380605-28-7