Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952460-1G OR952460-5G
APOSOR952460-1GEA 38 EUR
APOSOR952460-1G APOSOR952460-5G
Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11223488
CAS nummer: 41507-56-6