4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR952491-1G OR952491-250MG OR952491-5G
APOSOR952491-1GEA 556 EUR
APOSOR952491-1G APOSOR952491-250MG APOSOR952491-5G
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656782
CAS nummer: 212650-45-8