Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952508-1G OR952508-25G OR952508-5G
APOSOR952508-1GEA 125 EUR
APOSOR952508-1G APOSOR952508-25G APOSOR952508-5G
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203809
CAS nummer: 70347-04-5