7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952591-1G OR952591-5G
APOSOR952591-1GEA 363 EUR
APOSOR952591-1G APOSOR952591-5G
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Formule: C₈H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426380
CAS nummer: 66367-05-3