4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952608-100MG OR952608-1G OR952608-250MG
APOSOR952608-100MGEA 146 EUR
APOSOR952608-100MG APOSOR952608-1G APOSOR952608-250MG
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173.214 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375273
CAS nummer: 89250-15-7