7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
OR952613-1G OR952613-250MG
APOSOR952613-1GEA 347 EUR
APOSOR952613-1G APOSOR952613-250MG
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061210
CAS nummer: 31846-36-3