4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952620-1G OR952620-250MG
APOSOR952620-1GEA 723 EUR
APOSOR952620-1G APOSOR952620-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile
Formule: C₇H₇N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14585003
CAS nummer: 89079-62-9