4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952701-1G OR952701-5G
APOSOR952701-1GEA 180 EUR
APOSOR952701-1G APOSOR952701-5G
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Formule: C₈H₉NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052340
CAS nummer: 83922-54-7