1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952740-100MG OR952740-1G OR952740-250MG
APOSOR952740-100MGEA 191 EUR
APOSOR952740-100MG APOSOR952740-1G APOSOR952740-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06655204
CAS nummer: 87216-53-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable