7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Hydroxy-7-methyl-1H-indazole
OR952761-1G OR952761-250MG
APOSOR952761-1GEA 103 EUR
APOSOR952761-1G APOSOR952761-250MG
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
7-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148.162 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198892
CAS nummer: 478841-61-1