3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-(Methylsulphonyl)phenyl)methanol
OR952819-1G OR952819-250MG
APOSOR952819-1GEA 297 EUR
APOSOR952819-1G APOSOR952819-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527275
CAS nummer: 220798-39-0