N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952824-1G OR952824-5G
APOSOR952824-1GEA 0 EUR
APOSOR952824-1G APOSOR952824-5G
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026704
CAS nummer: 22993-76-6