N-(4-Ethoxybenzyl)-N-methylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952831-1G OR952831-5G
APOSOR952831-1GEA 292 EUR
APOSOR952831-1G APOSOR952831-5G
N-(4-Ethoxybenzyl)-N-methylamine 98%
N-(4-Ethoxybenzyl)-N-methylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04622318
CAS nummer: 41690-86-2