2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952870-1G OR952870-250MG
APOSOR952870-1GEA 62.9 EUR
APOSOR952870-1G APOSOR952870-250MG
2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128863
CAS nummer: 75358-89-3