Methyl 2-hexenoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952905-100G
OR952905-25G
APOSOR952905-100GEA
213
EUR
APOSOR952905-100G
APOSOR952905-25G
Methyl 2-hexenoate 98%
Methyl 2-hexenoate
Formule:
C₇H₁₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00048798 CAS nummer: 2396-77-2 |