5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR952931-250MG OR952931-1G
APOSOR952931-250MGEA 162 EUR
APOSOR952931-250MG APOSOR952931-1G
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride
Formule: C₈H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02182262
CAS nummer: 7035-11-2
UN: 3261
ADR: 8,III