Ethyl 4-methylpyrimidine-5-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952976-1G OR952976-5G
APOSOR952976-1GEA 0 EUR
APOSOR952976-1G APOSOR952976-5G
Ethyl 4-methylpyrimidine-5-carboxylate 96%
Ethyl 4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369107
CAS nummer: 110960-73-1