Chroman-4-one oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952980-1G OR952980-250MG
APOSOR952980-1GEA 760 EUR
APOSOR952980-1G APOSOR952980-250MG
Chroman-4-one oxime 95%
Chroman-4-one oxime
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163.173 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463254
CAS nummer: 24541-01-3