5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
OR953017-1G OR953017-25G OR953017-5G
APOSOR953017-1GEA 54.1 EUR
APOSOR953017-1G APOSOR953017-25G APOSOR953017-5G
5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
5-Aminopyrimidine-4,6-diol
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127.101 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00239457
CAS nummer: 69340-97-2