cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953018-100MG OR953018-1G OR953018-250MG
APOSOR953018-100MGEA 49.7 EUR
APOSOR953018-100MG APOSOR953018-1G APOSOR953018-250MG
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991703
CAS nummer: 33483-66-8