cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953021-1G OR953021-250MG
APOSOR953021-1GEA 275 EUR
APOSOR953021-1G APOSOR953021-250MG
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate 95%
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144282
CAS nummer: 6149-52-6