2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953029-1G OR953029-250MG
APOSOR953029-1GEA 608 EUR
APOSOR953029-1G APOSOR953029-250MG
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690064
CAS nummer: 63746-25-8